Drucken
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
018270-1G 018270-5G
FLUO018270-1GEA 139 EUR
FLUO018270-1G FLUO018270-5G
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)essigsäure
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₁BrO₄
MW: 275.1 g/mol
MDL Number: MFCD00016819
CAS-Nummer: 4697-62-5