Drucken

ALFAA19854

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

A19854.14EA 34.5 EUR
A19854.14 A19854.22
ALFAA19854
Purity: 98%
CAS No.: 98-15-7
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -56°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 510215
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000594
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR