Drucken
Toluol, dry_extra 99.85%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
326981000 326980010 326980025
326981000.EA 51.1 EUR
326981000. 326980010. 326980025.
Toluol, dry_extra 99.85%, AcroSeal®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.866 g/cm³
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 %
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %