Drucken
2-Hydroxyiminopropiophenon 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
205020250 205020100
205020250.EA 58.8 EUR
205020250. 205020100.
2-Hydroxyiminopropiophenon 99%
2-Hydroxyiminopropiophenon
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Melting Pt: 111…115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002115
CAS-Nummer: 119-51-7
EINECS: 204-329-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %