Drucken
1-Brom-4-cyclohexylbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
L04636.14 L04636.06
L04636.14EA 286 EUR
L04636.14 L04636.06
1-Brom-4-cyclohexylbenzol ≥98%
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 25109-28-8 Molecular Formula: C12H15Br Formula Weight: 239.16 Refractive Index: 1.5595 Boiling Point: 90-94°/0.01mm MDL No.: MFCD00019339
Formel: C₁₂H₁₅Br
MW: 239.16 g/mol
Siedepunkt: 90…94 °C (0.01 mmHg)
Dichte: 1.287
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019339
CAS-Nummer: 25109-28-8
EINECS: 246-623-3