Drucken
Magnetrührstäbchen, PTFE, hantelförmig, BOLA
Lieferant: Bohlender
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
C359-03 C359-06
BOHLC359-03EA 17.9 EUR
BOHLC359-03 BOHLC359-06
Magnetrührstäbchen, PTFE, hantelförmig, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
Hantelförmige PTFE-Magnetrührstäbchen mit magnetischem Alnico 5-Kern mit PTFE-Ummantelung. Stabile Scheiben auf beiden Seiten sorgen für eine ausgezeichnete Rührfähigkeit.
  • Chemikalienbeständig
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.