Drucken
Kaliumchlorid 99+% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
424090010 424090250 424090050
ACRO424090010EA 70.5 EUR
ACRO424090010 ACRO424090250 ACRO424090050
Kaliumchlorid 99+% ACS
Potassium chloride
Formel: KCl
MW: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 770 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric 99.0 to 100.5 %
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Bromide (Br) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤20 ppm
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) Passes test (Limit about 0.001%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %