Drucken

Natriumnitrat, extra_pure

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

15299.3600 15299.5600 15299.6600 15299.7500
KRAF15299.3600EA 56.8 EUR
KRAF15299.3600 KRAF15299.5600 KRAF15299.6600 KRAF15299.7500
Natriumnitrat, extra_pure
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Siedepunkt: 380
Melting Pt: 308
Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR