Natriumnitrat zA
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Achtung
|
15300.3600
15300.5600
15300.2600
KRAF15300.3600EA
67.4
EUR
KRAF15300.3600
KRAF15300.5600
KRAF15300.2600
Natriumnitrat zA
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ MW: 84.99 g/mol Siedepunkt: 380 Melting Pt: 308 Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...