Natriumdithionit, Supelco®
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06507.2500EA
171
EUR
1.06507.9999
1.06507.2500
1.06507.2502
Natriumdithionit, Supelco®
Natriumdithionit
Formel:
Na₂S₂O₄ MW: 174,11 g/mol Melting Pt: 100 °C Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 101 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011640 CAS-Nummer: 7775-14-6 EINECS: 231-890-0 UN: 1384 ADR: 4.2,II Merck Index: 13,08700 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 250 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 100 °C (decomposition) |
Molar Mass | 174.11 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Flash Point |
|
Density | 2.5 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 4.2 |
Hazard Class Description | Spontaneously Combustible Material |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...