Dimethylacetylendicarboxylat ≥95%
Lieferant: ALFA AESARGesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
Purity: 95%
CAS No.: 762-42-5
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 86°(186°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.156
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -18°
Boiling Point: 95-98°/19mm
Beilstein Reference: 607063
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00008456
Formel:
C₆H₆O₄ MW: 142.11 g/mol Siedepunkt: 95…98 °C (19 mmHg) Melting Pt: –18 °C Dichte: 1.156 Flash-Pt: 86 °C (186 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008456 CAS-Nummer: 762-42-5 EINECS: 212-098-4 ADR: 8 III |