Drucken
AMREM139
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M139-1KGEA 58.8 EUR
VWRCM139-1KG VWRCM139-2.5KG
AMREM139
Effective pH range 8.5 – 10.2. pKa1 – 9.24, pKa2 – 12.74, pKa – 13.80