Drucken
Zinkoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204951-25G 204951-125G
SIAL204951-25GEA 111 EUR
SIAL204951-25G SIAL204951-125G
Zinkoxid, Sigma-Aldrich®
Zinkoxid
Formel: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32