Drucken
Industriehandschuhe, Polytril™ Black
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
2232231/10 2232231/7 2232231/8 2232231/9
DALL2232231/10EA 0 EUR
DALL2232231/10 DALL2232231/7 DALL2232231/8 DALL2232231/9
Industriehandschuhe, Polytril™ Black
Handschuhe
Schwarzer Polyamid-Strickhandschuh mit elastischem Bündchen und schwarzer, ölbeständiger Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen.
  • Das enge Gewebe gewährleistet perfekten Schutz, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Griffsicherheit
  • Die belüftete Rückseite verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Durch die Nitrilbeschichtung werden eine hervorragende Abriebfestigkeit und Ölbeständigkeit gewährleistet
  • Das Filamentgarn sorgt für fusselfreies Arbeiten in den sensibelsten Bereichen und kann für eine längere Haltbarkeit leicht gereinigt werden
Der Handschuh ist für den Umgang mit feinen Teilchen in fettigen, feuchten oder verschmutzten Umgebungen sowie für die mechanische Verarbeitung und der Automobilindustrie geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X); Kat. II