Drucken
Industriehandschuhe, Polytril™ Air 3/4
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
2232272/10 2232272/7 2232272/8 2232272/9
112-1533EA 0 EUR
112-1533 112-1534 112-1535 112-1536
Industriehandschuhe, Polytril™ Air 3/4
Handschuhe
Schwarzer Polyamid-Strickhandschuh mit schwarzer, geschäumter Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern, offener Rückseite sowie elastischem Strickbund.
  • Durch die nahtlose Stricktechnik entsteht ein an die natürliche Handform angepasster Handschuh mit höherer Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit und Atmungsaktivität
  • Die geschäumte Beschichtung und die belüftete Rückseite optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs und verbessern den Griff
  • Durch die Nitrilbeschichtung werden darüber hinaus eine hervorragende Abriebfestigkeit und Ölbeständigkeit gewährleistet
Der Handschuh ist ideal für den Umgang mit feinen Teilchen in fettigen, feuchten oder verunreinigten Umgebungen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X); Kat. II