Drucken
Natriumhydroxid 4% in wässriger Lösung, technische Qualität
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
11431.5020 11431.6020 11431.7020
KRAF11431.5020EA 58.6 EUR
KRAF11431.5020 KRAF11431.6020 KRAF11431.7020
Natriumhydroxid 4% in wässriger Lösung, technische Qualität
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627