Natriumhydroxid 24% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
05400.5020
05400.3000
05400.4000
KRAF05400.5020EA
159
EUR
KRAF05400.5020
KRAF05400.3000
KRAF05400.4000
Natriumhydroxid 24% in wässriger Lösung, reinst
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Melting Pt: 9…10 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...