Drucken

Natriumhydroxid 8,5% in wässriger Lösung analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

10551.3000 10551.5020 10551.6020
KRAF10551.3000EA 52 EUR
KRAF10551.3000 KRAF10551.5020 KRAF10551.6020
Natriumhydroxid 8,5% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR