Drucken
o-Phenylendiacetonitril 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
130520100 130520500
ACRO130520100EA 21.4 EUR
ACRO130520100 ACRO130520500
o-Phenylendiacetonitril 99+%
o-Phenylendiacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Melting Pt: 58…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001905
CAS-Nummer: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals (May contain yellow to orange chunks)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered