Drucken
o-Phenylendiacetonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
A13142.06 A13142.14 A13142.18
A13142.06EA 28.1 EUR
A13142.06 A13142.14 A13142.18
o-Phenylendiacetonitril ≥98%
o-Phenylendiacetonitril
Purity: 98% CAS No.: 613-73-0 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 510075 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001905
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Melting Pt: 57…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001905
CAS-Nummer: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III