Drucken
p-Phenylendiacetonitril 97
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
L13464.06 L13464.14
L13464.06EA 38 EUR
L13464.06 L13464.14
p-Phenylendiacetonitril 97
p-Phenylendiacetonitril
Purity: 97% CAS No.: 622-75-3 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 1866157 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001923
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Melting Pt: 94…98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001923
CAS-Nummer: 622-75-3
EINECS: 210-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III