Drucken
AccuMelt™ HRM SuperMix
Lieferant: Quantabio
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
733-2083EA 1010 EUR
QUNT95103-012 QUNT95103-250
AccuMelt™ HRM SuperMix
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
AccuMelt™ HRM SuperMix ist ein zweifach konzentrierter, gebrauchsfertiger Reaktionscocktail für die Detektion von genetischen Variationen durch hochauflösende Schmelzanalyse (HRM; high resolution melting). Dazu gehören alle erforderlichen Komponenten abgesehen von Primern und DNA-Templates. HRM ist ein schnelles und kostengünstiges Verfahren im geschlossenen Rohr zur Charakterisierung von Sequenzunterschieden unmittelbar nach der PCR-Amplifizierung. Es basiert auf dem Schmelzverhalten (Dissoziationsverhalten) eines PCR-Produkts beim Übergang von doppelsträngiger zu einsträngiger DNA bei Vorhandensein eines dsDNA-bindenden Fluoreszenzfarbstoffs.
Lieferumfang: Jedes Set enthält 2 Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl₂, dNTPs (einschließlich dUTP), AccuStart™ Taq DNA-Polymerase, SYTO® 9 grünen Fluoreszenzfarbstoff, Stabilisatoren und freies Mg2+ (0,8 mM bei 1-facher endgültiger Konzentration).