HDPE. Diese gebrauchsfertigen Sets beinhalten alles zum Entsorgen von Lösungsmittelabfall. Sie bieten einen besseren Schutz für Mensch und Umwelt bei gleichzeitiger Verringerung der verwendeten Lösungsmittel.
Kanister mit SafetyWasteCap und Filter.Sicherheitsverschlüsse für nahezu alle herkömmlichen Abfallbehälter. Abluftfilter (Größe S) absorbiert 99% der aus Lösungsmitteln verdampfenden partikulären Substanzen.
Kanister, elektrisch leitfähig mit Füllstandskontrolle und Trichter.Elektrisch leitfähige Sets sind geeignet für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Füllstandskontrolle ist im Kanister integriert, eine optische Anzeige warnt die Anwender, wenn ein Behälter überlaufen könnte. Trichter enthält Sieb, das zu Reinigungszwecken entfernt werden kann.
Kanister, elektrisch leitfähig mit Trichter mit Kappe, Sieb und Ablaufschale.Ablaufschalen sind für Systeme ohne Füllstandskontrolle unerlässlich. Vermeiden Sie das Verschütten von Lösungsmitteln auf dem Boden, wenn der Behälter überläuft oder es während des Befüllens einen Unfall gibt. SCAT Ablaufschalen haben ein viel geringeres Gewicht als Schalen aus Edelstahl.
Kanister mit Trichter mit Verschluss und Sieb.Trichter geeignet für alle Arten von Chemikalien. Schraubverschlüsse sind frei drehbar, um das Auf- und Abschrauben der Trichter zu erleichtern. Fläschchen können mit diesen Sets komplett entsorgt werden.