Drucken
Ammoniaklösung 25%, technische Qualität
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
06110.5010 06110.6010 06110.7910
KRAF06110.5010EA 40.5 EUR
KRAF06110.5010 KRAF06110.6010 KRAF06110.7910
Ammoniaklösung 25%, technische Qualität
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III