Drucken

Salzsäure 16 - 17%, technische Qualität für die Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

05438.7120 05438.5120 05438.6120
KRAF05438.7120EA 182 EUR
KRAF05438.7120 KRAF05438.5120 KRAF05438.6120
Salzsäure 16 - 17%, technische Qualität für die Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR