Drucken

Ameisensäure 50%, extra_pure

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

05483.3000 05483.5300 05483.6020 05483.7020
KRAF05483.3000EA 97.5 EUR
KRAF05483.3000 KRAF05483.5300 KRAF05483.6020 KRAF05483.7020
Ameisensäure 50%, extra_pure
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8 II
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=e79a8c7fb6c358f57ed533653859d68b28119045&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR