Ameisensäure 1 mol/l
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
18959.3000
18959.5020
18959.6020
18959.7900
KRAF18959.3000EA
146
EUR
KRAF18959.3000
KRAF18959.5020
KRAF18959.6020
KRAF18959.7900
Ameisensäure 1 mol/l
Ameisensäure
Formel:
HCO₂H MW: 46.03 g/mol Dichte: 1.22 Flash-Pt: 48 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS-Nummer: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 3412 ADR: 8 III REACH: 01-2119491174-37-XXXX |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...