Drucken

Schwefelsäure 0.3 mol/l (0.6 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

03866.6020 03866.2000 03866.3000 03866.5020 03866.5400 03866.6400
KRAF03866.6020EA 0 EUR
KRAF03866.6020 KRAF03866.2000 KRAF03866.3000 KRAF03866.5020 KRAF03866.5400 KRAF03866.6400
Schwefelsäure 0.3 mol/l (0.6 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR