Drucken

Salzsäure 18%, technical

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

18853.5120 18853.6120 18853.7120
KRAF18853.5120EA 70.4 EUR
KRAF18853.5120 KRAF18853.6120 KRAF18853.7120
Salzsäure 18%, technical
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR