Drucken
Digitalkameras, Moticam®
Lieferant: Motic
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Moticam®
630-1518EA 0 EUR
630-1518
Digitalkameras, Moticam®
Kameras
Attachable digital C-mount camera for use in education and laboratories.
  • C-mount connection adapts to most microscopes
  • Microscope specific C-mount to be purchased separately
  • Camera kit includes Ø 30 and 38 mm adapters to fit into the eyepiece tube if no photo port is available
Die Moticam 1 Kameras eignen sich für Schulen. Sie können zusammen mit interaktiven Whiteboards für die integrierte Lehre verwendet werden.
Lieferumfang: Wird mit Software, Okularadapter, Kalibrierungsplatte, USB-Kabel, Makrolinse (die fokussiert werden kann) und Makrotubus für Makroobjekte geliefert.