Drucken
TRIS-Glycin-SDS-Puffer fest für 10fach konzentrierte Lösung
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
0147-40LEA 90 EUR
VWRC0147-40L
TRIS-Glycin-SDS-Puffer fest für 10fach konzentrierte Lösung
Laufpuffer für Laemmli SDS-Page.
Die 40 l Verpackungsgröße enthält ausreichend Pulver für die Herstellung von 40 l einer 1X Lösung. (0,025 M TRIS, 0,192 M Glycin und 0,1% SDS). Ready-Pack™ für die Herstellung von 1 l einer 10X Lösung.