Drucken
Stoppers for standard taper joints, penny head, PTFE
Lieferant: Cowie
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
COWI010.3.27EA 24 EUR
COWI010.3.27 COWI010.3.16 COWI010.3.22 COWI010.3.13 COWI010.3.32 COWI010.3.09 COWI010.3.19
Stoppers for standard taper joints, penny head, PTFE
PTFE. Penny head, hollow stoppers for standard taper joints. No sealing rings.