Drucken
Multifunktionssäulen, Serie Asahipak GS-HQ
Lieferant: Resonac
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
F7600005 F7600006 F6710019
554-1972EA 2215 EUR
554-1972 554-1973 554-1976
Multifunktionssäulen, Serie Asahipak GS-HQ
Chromatographiesäulen
GPC ist der Haupttrennungsmodus. Je nach ausgewähltem Eluenten fügt die Säule Multimode-Funktionen der Umkehrphasen-, HILIC- und Ionenaustauschmodi zum GPC hinzu.
  • Geeignet für die Trennung von Peptiden oder Nukleinsäuren mit ähnlichen Molekulargewichten
  • Geeignet für die Entsalzung von Proben oder Pufferaustausch in der Proteinanalyse
* Geschätzter Wert