(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~86,000, 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA/ALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL423203-100GEA
242
EUR
SIAL423203-100G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~86,000, 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Storage Temperature:
ambient |
MDL Number:
MFCD00131360 CAS-Nummer: 9004-65-3 EINECS: 000-000-0 |