Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: INVIVOGEN
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Achtung
|
ANT-PR-1
ANT-PR-5
INVVANT-PR-1EA
260
EUR
INVVANT-PR-1
INVVANT-PR-5
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl MW: 544.44 g/mol Storage Temperature: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012691 CAS-Nummer: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |