Stärke, löslich, rein analytisches Reagens
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Synonyms:
Amylodextrin
, Vitex® Iodindikator
CHMP117898206.1000EA
28.1
EUR
CHMP117898206.0250
CHMP117898206.1000
CHMP117898206.0050
CHMP117898206.0100
CHMP117898206.0010
CHMP117898206.0500
CHMP117898206.9010
Stärke, löslich, rein analytisches Reagens
Stärke, löslich
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162,14 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 UN: 0000 Merck Index: 13,08878 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...