4-(Trifluormethyl)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
FLUO007592-5GEA
279
EUR
FLUO007592-5G
FLUO007592-1G
4-(Trifluormethyl)benzhydrol
4-(Trifluormethyl)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O MW: 252,23 |
MDL Number:
MFCD00014399 CAS-Nummer: 395-23-3 EINECS: 000-000-0 |