Drucken

Luminol (3-Aminophthalhydrazid), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5


MQ200

A8511-25G A8511-5G
SIALA8511-25GEA 362 EUR
SIALA8511-25G SIALA8511-5G
Luminol (3-Aminophthalhydrazid), Sigma-Aldrich®
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR