Drucken
Kapillarsäulen, Elite-Guard und Elite-Siltek® für Autosystem
Lieferant: PERKIN ELMER GC INSTRUMENTS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
N9316607 N9316608
PERCN9316607EA 100 EUR
PERCN9316607 PERCN9316608
Kapillarsäulen, Elite-Guard und Elite-Siltek® für Autosystem
Chromatographiesäulen
Diese Vorsäulen verlängern die Lebensdauer der Kapillarsäule und verbessern die Fokussierung des Analyten.
  • Erhöhen Sie die Lebensdauer und Leistung der Kapillarsäule
  • Beibehaltung von Retentionszeit und Auflösung auf der Kapillarsäule
  • Fängt nichtflüchtige Partikel ein
Sowohl bei den deaktivierten Vorsäulen mit mittlerer Polarität als auch bei den deaktivierten Siltek®-Vorsäulen ist es wichtig, dass die Polarität des Lösungsmittels und die Polarität der Oberflächendesaktivierung aufeinander abgestimmt sind. Der Temperaturbereich beträgt 325 °C für Elite-Guard und 380 °C für Elite-Siltek® Guard.