Drucken
Ethyldichlorphosphit 98%, Stäbe
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
B21179.09 B21179.18 B21179.30
B21179.09EA 54.6 EUR
B21179.09 B21179.18 B21179.30
Ethyldichlorphosphit 98%, Stäbe
Ethyldichlorphosphit
Purity: 98% CAS No.: 1498-42-6 Molecular Formula: CH3CH2OPCl2 Formula Weight: 146.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Acrid Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1697483 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000525
Formel: C₂H₅Cl₂OP
MW: 146.94 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C
Dichte: 1.284
Flash-Pt: 4 °C (39 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000525
CAS-Nummer: 1498-42-6
EINECS: 216-098-5
UN: 2924
ADR: 3 II