Drucken
Primaide™ System Manager
Lieferant: Avantor
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Primaide™
903-0743EA 0 EUR
903-0743 903-0708
Primaide™ System Manager
Software Labor-Software
Chromatographie-Datensystem (CDS) zur Steuerung der VWR® Hitachi Primaide HPLC.
Funktionen für: Methodenerstellung, Datenerfassung, Verarbeitung von Chromatographie- und DAD-Daten und Berichterstellung.
PC Anforderungen:
OS: Windows 7 32/64 bit und Windows 10 64 bit
CPU: Intel® Core2 Duo 2 GHz oder höher
RAM: 2 GB
HD: mindestens 2 GB
Monitor: empfohlene Auflösung 1280x1024 (mindestens 256 Farben)
Achtung! Bitte beachten: Entspricht nicht 21 CFR Part 11, daher nicht in GMP/GLP Umgebungen einsetzbar. Sollten Sie Software mit diesem Standard benötigen, suchen Sie bitte nach DataApex ClarityVA oder Agilent Openlab in unserem Webshop.