Fertigung von Batteriematerialien
Fertigung von Batteriematerialien
Avantor – Setting battery science in motion to create a better world
Die Li-Ionen-Batterien von heute bestehen im Wesentlichen aus vier Hauptkomponenten: Kathode, Anode, Elektrolyt und Separator.
- Die Kathode ist eine dünne Aluminiumfolie, die mit einem Gemisch aus Aktivstoff, Lösungsmittel, supraleitendem Zusatzstoff und Binder beschichtet ist. Die aktiven Materialien der Kathode bestehen in der Regel aus Lithium und Metall.
- Die Anode ist in der Regel eine dünne, mit einer Verbindung aus Wirkstoff, Lösungsmittel, supraleitendem Zusatzstoff und Binder beschichtete Kupferfolie. Das aktive Material der Anode ist Graphit (synthetisch hergestellt oder abgebaut).
Der Elektrolyt setzt sich aus Salzen, Lösungsmitteln und Zusatzstoffen zusammen.
- Typische Separatoren werden heute aus Kunstharz wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) hergestellt.
Avantor unterstützt Sie mit kritischen Rohstoffen, Chemikalien, Geräten, Instrumenten sowie einem umfassenden Sortiment an Produkten für F&E, QS/QK, Tests, kontrollierte Umgebungen, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheit und Gebäudemanagement.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsansprechpartner vor Ort oder indem Sie unser Kontakformular ausfüllen
Kontrollierte Umgebung
Avantor bietet ein breites Sortiment an Reinraumprodukten zum Schutz von Produkten und Prozessen.
Schutzausrüstung und Sicherheit
Avantor bietet ein breites Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz der Bediener in Forschung, Fertigung und Recycling.
Gebäudemanagement
Avantor bietet ein breites Produktsortiment, um Ihre Einrichtung sauber, sicher und geordnet zu halten.
Chemikalien und Rohstoffe für die Fertigung
Avantor bietet ein breites Sortiment an Chemikalien für die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von batterieaktiven Materialien.
Geräte und Instrumente
Avantor vertreibt ein umfassendes Sortiment an Prozessgeräten und Instrumenten der führenden Hersteller.
F&E, QS/QK. Tests
Avantor bietet ein breites Produktsortiment für die speziellen Anforderungen von F&E-, QS/QK- und Testlabors.
AUSGEWÄHLTE PRODUKTE – CHEMIKALIEN UND ROHSTOFFE
Der häufigste Elektrolyt in Lithiumbatterien ist eine Lithiumsalzlösung wie Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6)
Schutzkleidung
Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment an Arbeitskleidung, Einweg-Overalls usw.
Auffanggurte
Persönliche Falldämpfungssysteme
Handschuhe
Hier können Sie die Suche nach dem richtigen Handschuh für Ihre Anwendung verfeinern
Gasdetektoren
Multigasdetektoren, Sauerstoffdetektoren
Lagerung von Chemikalien
Unsere Lösungen zur Lagerung von Chemikalien bieten einen sicheren Weg, ätzende oder entflammbare Materialien zu lagern und dabei Personal und Einrichtungen zu schützen …
Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten
Our wide range of stationary systems and handheld wiping units can help you keep your laboratory space clean of spilled chemical solution or run-off. Look at the product Avantor offers for general-purpose spill control or specific applications.