Reinraum-Klebebänder für alle Anwendungen
Reinraum-Klebebänder für alle Anwendungen
Das Sortiment an druckempfindlichen Klebebändern und Absperrbändern für Reinräume von Micronova umfasst Klebebänder mit geringen Rückständen und geringer Ausgasung für Produktion, Kennzeichnung, Versiegelung und eine Reihe anderer Anwendungen. Die Klebebänder sind auf einen Kunststoffkern gewickelt, um Partikel in einer kontrollierten Umgebung zu beseitigen, und können für aseptische Umgebungen mit Gammastrahlen bestrahlt werden.