Spezialbürsten für Laborgeräte und Prozessausrüstung
Spezialbürsten für Laborgeräte und Prozessausrüstung
Bürsten sind unverzichtbar für die Reinigung von Gegenständen mit kleinem Durchmesser, Prozessausrüstung, tragbaren Tanks und Lagerbehältern. Mit einem robusten Sortiment an Ausführungen und Größen, einschließlich flexibler Edelstahl- oder Polypropylenkerne, und Durchmessern von 1/4 Zoll bis 5 Zoll, erfüllen Bürsten von Micronova die Herausforderungen in Labor und Produktion.