Masterflex® Peristaltikpumpenschläuche
Akzeptieren Sie keine Ersatzstoffe –
Präzise extrudierte und pumpengeprüfte Rezepturen, die höchste Qualität für Schlauchlebensdauer, Druck und Saughöhe bieten.
Masterflex Pumpenschläuche werden maßgeschneidert für Masterflex Pumpen extrudiert und für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen entwickelt. Die Konsistenz von Charge zu Charge sorgt für Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
Kauf nach Pumpenschlauchserie
Auswahlhilfe für Masterflex Pumpenschläuche anzeigen
Top-Schlauchformulierungen
Wir haben alternative Schlauchlösungen für Ihre Anwendung
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Werkzeuge
Andere vorgestellte Kategorien
Wie Sie die Kompatibilität Ihrer Schläuche prüfen können
Wiegen und messen Sie
die Länge und den Durchmesser der Schlauchprobe
Tauchen Sie
die Probe in einem geschlossenen Gefäß für 48 Stunden in Ihre Flüssigkeit ein.
Wiegen und messen Sie
die Probe erneut und untersuchen Sie sie auf Schwellungen, Sprödigkeit oder andere Beeinträchtigungen
Test in der Pumpe
unter tatsächlichen Temperatur-, Vakuum-/Druck- oder anderen Betriebsbedingungen
HINWEIS: PharmaPure- und Chem-Durance Bio Schlauchformulierungen werden mit unterschiedlichen Innen- und Außenmaterialien co-extrudiert und erfordern modifizierte Testmethoden. Kontaktieren Sie Masterflex®, Part of Avantor, für Anweisungen zu chemischen Tests. Prüfen Sie unsere Datenbank zur Chemikalienbeständigkeit.
Benötigen Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl des perfekten Produkts für Ihre Anwendung?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
Kontakt