Barium ≥99,2% (Metall-Basis), Stücke ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0,8% Si)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
00653.06 00653.18 00653.30
00653.06EA 77.2 EUR InStock
00653.06 00653.18 00653.30
Barium ≥99,2% (Metall-Basis), Stücke ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0,8% Si)
Barium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Packaged in oil Appearance: Yellow-silver Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formel: Ba
Siedepunkt: 1640 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 725 °C
Dichte: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134031
CAS-Nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge