Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Cytofix
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
00656746.EA 212 EUR InStock
00656746.
Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Cytofix
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Die Fixierlösung weist die koagulierenden Eigenschaften von Alkohol auf, womit eine bessere Fixierung von nuklearen und zytoplasmatischen Elementen ermöglicht wird. Durch die Lyse der Erythrozyten kommt es zu keiner Verdunkelung der relevanten Elemente. Die Fixierlösung kann gemäß der Saccomanno-Methode angewendet werden.
Wird häufig in der Zytologie verwendet und eignet sich für die zytologische Untersuchung von Urin-, Pleura- oder Peritonealflüssigkeit, Bronchialspülungen, Gebärmutterhals-/Vaginalproben.
Verpackung: Bag-In-Box (CUBITAINER®).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge