Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Citronensäure Monohydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0088.1000EA 89.95 EUR InStock
0088.1000 0088.5000
Citronensäure Monohydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Citronensäure Monohydrat


Formel: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210.14 g/mol
Melting Pt: 135…152 °C
Dichte: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 173.9 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=7b314061a5750f43f24baa4a1fcae953ea33bce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 102.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Oxalate (C2O4) passes test
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.002 %
Substances Carbonizable by Hot H2SO4 (Tartrates, etc.) passes test
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Lead (Pb) max. 2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge