Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Difluoressigsäure ≥97,5% (durch GC), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

00922-1ML 00922-50ML
00922-1MLEA 45.1 EUR InStock
00922-1ML 00922-50ML
Difluoressigsäure ≥97,5% (durch GC), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Difluoressigsäure
Compared to trifluoroacetic acid (TFA), difluoroacetic acid (DFA) exhibits an improved sensitivity in mass spectral detection (ESI) as it has a reduced effect on ion suppression in reversed-phase liquid chromatography (RPLC-MS), while keeping its strong chromatographic performance enhancing effects.

Zertifizierungen: LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Formel: C₂H₂F₂O₂
MW: 96.03 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1.526 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004220
CAS-Nummer: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge