Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride ≥98% (durch TLC), Novabiochem®

Lieferant: NOVABIOCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


8.51064.0001 8.51064.0025 8.51064.0005
01-63-0064-1EA 109 EUR InStock
01-63-0064-1 01-63-0064-25 01-63-0064-5
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride ≥98% (durch TLC), Novabiochem®
N-FMOC-ethylenediamine hydrochloride


Formel: C₁₇H₁₈N₂O₂·HCl
MDL Number: MFCD00830741
CAS-Nummer: 391624-46-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Colour White to slight yellow to beige
Appearance of substance Powder
Identity (IR) Passes test
Purity (TLC(CMA2)) ≥ 98%
Storage Store at 2...8 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge